Imprimer
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
201010100 201010500
ACRO201010100EA 147 EUR
ACRO201010100 ACRO201010500
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide 97%
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide
Appearance: Cream to yellow Crystalline powder
Formule: C₃H₈IN
Point de fusion: 219 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011810
Numéro CAS: 33797-51-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %