Imprimer
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(ethylene)rhodium(I) chloride dimer, [Rh(C₂H₄)₂Cl]₂, µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I), Dichlorotetra(ethylene)dirhodium(I), Dichlorotetrakis(ethylene)dirhodium(I)
197591000 197590010
ACRO197591000EA 152 EUR
ACRO197591000 ACRO197590010
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
CAS No.: 12081-16-2
Formule: C₈H₁₆Cl₂Rh₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00013206
Numéro CAS: 12081-16-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to rust brown to black Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥52.0 %