Acide osmique 2,5% w/w tert-butanol Stabilised
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Osmium (VIII) oxyde, Tétraoxyde d'osmium
Formule:
O₄Os Poids moléculaire: 254.23 g/mol Point d'ébullition: 130 Point de fusion: 40 Point éclair: 4 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011150 Numéro CAS: 20816-12-0 UN: 1992 ADR: 3 II Indice Merck: 13,06962 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Fused mass or solution |
Stabilizer | tert-Butyl hydroperoxide |
Strength | ≥2.5 wt% |