Rhodium 5% sur charbon actif, sèche, en poudre, non réduit
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
Rh Point d'ébullition: 3400…3700 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1960 °C Densité: 12,41 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011201 Numéro CAS: 7440-16-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Grey-black to black Powder |
Assay | 4.5 to 5.5 % (Rh) |
Particle Size/Sieve analysis | <128 um: 99% |
Additional info |