Palladium 0,5%, sur des granulés d'alumine de 1/8 pouce for use as a catalyst
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
Pd Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1555 °C Densité: 12,02 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011167 Numéro CAS: 7440-05-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Grey Pellets |
Assay | 0.5 % (Pd) |
Loss on drying | 1 % (typically) |
Additional info | loss on abrasion: 3.5% |