Imprimer
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
194940250 194941000 194945000
ACRO194940250EA 81.2 EUR
ACRO194940250 ACRO194941000 ACRO194945000
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate 97+%
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Appearance: Colorless to white Crystalline powder or crystals
Formule: C₁₀H₃₁NO₆
Point de fusion: 40…45 °C
Point éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149993
Numéro CAS: 67533-12-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
Titration with HClO4 97.0 to 103.0 %