Ruthenium red tetrahydrate, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 12790-48-6
Formule:
Cl₆H₄₂N₁₄O₂Ru₃·4H₂O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00167176 Numéro CAS: 12790-48-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark red-purple Crystalline powder |
Assay | 34.6 to 36.1 % (Ru) |
UV Lambda max | 530 to 536 nm |
Molar extinction coefficient | ≥8000 l/(mole.cm) (lambda max., 0.02 g/l H2O) |