Janus green B, pur, haute pureté colorant biologique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 2869-83-2
Formule:
C₃₀H₃₁ClN₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011758 Numéro CAS: 2869-83-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark green to dark brown to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥50 % |