Imprimer
Ethyl cellulose, 10 cps 48% (teneur en éthoxyle) 10 cps
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
190962500 190965000
ACRO190962500EA 143 EUR
ACRO190962500 ACRO190965000
Ethyl cellulose, 10 cps 48% (teneur en éthoxyle) 10 cps
Ethyl cellulose
Appearance: White to light yellow Crystalline powder or granules
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131037
Numéro CAS: 9004-57-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Assay 47.5 to 49.5 % (Ethoxyl content)
Viscosity 8 to 12 cP (5% in 80/20 toluene/ethanol, 25°C)