Imprimer
Ponceau Xylidine, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): CI 16150
190260250 190261000
ACRO190260250EA 123 EUR
ACRO190260250 ACRO190261000
Ponceau Xylidine, pur
Ponceau Xylidine
CAS No.: 3761-53-3
Formule: C₁₈H₁₆N₂O₇S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003897
Numéro CAS: 3761-53-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to bordeaux Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies