Imprimer
Acid Red 18 (Food Red No. 102), pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cochineal Red A, New Coccine, Scarlet 3R, Sodium 7-hydroxy-8-((4-sulphonatonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1,3-disulphonate, Ponceau 4R, Cochenille red
190230250 190231000
ACRO190230250EA 65.7 EUR
ACRO190230250 ACRO190231000
Acid Red 18 (Food Red No. 102), pur
Acid Red 18 (Food Red No. 102)
CAS No.: 2611-82-7
Formule: C₂₀H₁₄N₂O₁₀S₃
Poids moléculaire: 604.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004084
Numéro CAS: 2611-82-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in water) Clear red to very dark red
Dye content ≥75 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)