Imprimer
Tropaeolin O, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonate, 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonic Acid Sodium Salt, Acid Orange 6, Resorcinol Yellow
190180250 190181000
ACRO190180250EA 98.1 EUR
ACRO190180250 ACRO190181000
Tropaeolin O, pur
Tropaeolin O
CAS No.: 547-57-9
Formule: C₁₂H₉N₂O₅SNa
Poids moléculaire: 316.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007499
Numéro CAS: 547-57-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Rust brown to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in water) Passes test
Visual transition interval from pH 11.1 (yellow) to pH 12.7 (orange)