Imprimer
Aluminium oxyde basique Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A pour la chromatographie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
189990010 189990051 189990250
ACRO189990010EA 129 EUR
ACRO189990010 ACRO189990051 ACRO189990250
Aluminium oxyde basique Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A pour la chromatographie
Aluminium oxide basic
Formule: Al₂O₃
Poids moléculaire: 101.96 g/mol
Point d'ébullition: 2977 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2030 °C
Densité: 3.97 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤5 % (<40 µm)
Specific surface area 185 to 225 m²/g
pH 8.5 to 10.5 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %