Imprimer
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
189730050 189730250
ACRO189730050EA 71.1 EUR
ACRO189730050 ACRO189730250
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate
Appearance: White to light yellow Powder
Formule: C₉H₇NaO₃·H₂O
Point de fusion: 260 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149109
Numéro CAS: 122049-54-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 12 % (K.F.)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %