Imprimer
Nigrosine, soluble dans l'eau, Haute Pureté colorant biologique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
189480250 189481000
ACRO189480250EA 40.1 EUR
ACRO189480250 ACRO189481000
Nigrosine, soluble dans l'eau, Haute Pureté colorant biologique
Nigrosine
CAS No.: 8005-03-6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044681
Numéro CAS: 8005-03-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
HPLC ≥97.5 %