Imprimer
1,2-Dipiperidinoethane 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
185110010 185110050
ACRO185110010EA 62.3 EUR
ACRO185110010 ACRO185110050
1,2-Dipiperidinoethane 98%
1,2-Dipiperidinoethane
CAS No.: 1932-04-3
Formule: C₁₂H₂₄N₂
Poids moléculaire: 196.338 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1….5 °C
Densité: 0.91 g/cm³
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014644
Numéro CAS: 1932-04-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to amber to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4865 to 1.4885 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -36.5° to -40° (20°C, 589 nm) (1 % in 0.1M NaOH)
Sulfate (SO4) ≤0.1 %