Imprimer
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 240,000 25% (p/p) dans l'eau
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
185010050 185012500 185015000
ACRO185010050EA 41.1 EUR
ACRO185010050 ACRO185012500 ACRO185015000
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 240,000 25% (p/p) dans l'eau
Poly(acrylic acid)
Appearance: Clear liquid
Formule: C₃H₄O₂
Point d'ébullition: 100 °C (760 mmHg)
Densité: 1,09 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084394
Numéro CAS: 9003-01-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 23 to 27 % Solids
Molecular weight 240000 (approx)
HPLC ≥97.5 %