Imprimer
7-Aminocephalosporanic acid 95-102%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 7-ACA, (6R,7R)-3-(Acetoxymethyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
184410010 184410050
ACRO184410010EA 58.4 EUR
ACRO184410010 ACRO184410050
7-Aminocephalosporanic acid 95-102%
7-Aminocephalosporanic acid
Appearance: Off-white to beige Crystalline powder
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₅S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005177
Numéro CAS: 957-68-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +88° to +100° (20°C, 589 nm) (c=0.5, KH2PO4/NaOH)
Residue after ignition ≤0.1 % (Platinum crucible)