Imprimer
Poly(vinyl chloride), carboxylated, M.W. ∼220000 aver. carboxyl content 1.8 wt%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
183311000 183312500
ACRO183311000EA 108 EUR
ACRO183311000 ACRO183312500
Poly(vinyl chloride), carboxylated, M.W. ∼220000 aver. carboxyl content 1.8 wt%
Poly(vinyl chloride), carboxylated
CAS No.: 25702-80-1
Formule: (C₅H₇ClO₂)n
Densité: 1,39 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084460
Numéro CAS: 25702-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5.0 to 11.0 %
HPLC ≥97.5 %