Imprimer
Poly(caprolactone)diol, M.W. ∼ 2000
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
183212500 183215000 183210025
ACRO183212500EA 251 EUR
ACRO183212500 ACRO183215000 ACRO183210025
Poly(caprolactone)diol, M.W. ∼ 2000
Poly(caprolactone)diol
CAS No.: 36890-68-3
Densité: 1,07 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23713083
Numéro CAS: 36890-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Molecular number 1500 to 2500