Imprimer
Zein, purifié
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
179311000 179315000 179310025
ACRO179311000EA 85.2 EUR
ACRO179311000 ACRO179315000 ACRO179310025
Zein, purifié
Zein
CAS No.: 9010-66-6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062414
Numéro CAS: 9010-66-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to straw yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8.0 % (105°C, 2 h)
Heavy metals ≤20 ppm
Protein 88.0 to 96.0 % (On dried basis)
Residue after ignition ≤2.0 % (800°C)