Imprimer
Poly(N-vinylcarbazole), M.W. ∼90000
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
179030100 179030250
ACRO179030100EA 186 EUR
ACRO179030100 ACRO179030250
Poly(N-vinylcarbazole), M.W. ∼90000
Poly(N-vinylcarbazole)
Appearance: White to cream Powder
Densité: 1,2 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134336
Numéro CAS: 25067-59-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %