Imprimer
Poly(methyl methacrylate), M.W. ∼35000, billes
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
178760010 178760250 178765000
ACRO178760010EA 633 EUR
ACRO178760010 ACRO178760250 ACRO178765000
Poly(methyl methacrylate), M.W. ∼35000, billes
Poly(methyl methacrylate)
Appearance: White Beads
Formule: C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n)
Point de fusion: 105 °C
Point éclair: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134349
Numéro CAS: 9011-14-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Beads
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Particle size 50 to 150 microns (approximately)