Imprimer
Polyethylene glycol, M.W. 250,000 - 400,000
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Poly(ethylene oxide), Macrogol, PEO, PEG, Carbowax
178600050 178602500 178600010
ACRO178600050EA 29.4 EUR
ACRO178600050 ACRO178602500 ACRO178600010
Polyethylene glycol, M.W. 250,000 - 400,000
Polyethylene glycol
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (10 g, 50°C, 5 h, 10 mmHg)
Viscosity 2000 to 4000 mPa.s (10 % w/w in water at 25°C)