Imprimer
Polyéthylèneimine, M.W. ∼ 60,000 50% w/w aqueous solution
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Polyaziridine, Corcat, Polyethylenimine, Polymin P, Polyaziridine Mw 25000, Aziridine, PEI, Polyethylenimine (branched), Ethyleneimine Polymer, Poly(ethyleneimine)
178571000 178572500 178570010
ACRO178571000EA 104 EUR
ACRO178571000 ACRO178572500 ACRO178570010
Polyéthylèneimine, M.W. ∼ 60,000 50% w/w aqueous solution
Polyethyleneimine
CAS No.: 9002-98-6
Formule: (CH2CH2NH)n
Point d'ébullition: 100 °C (760 mmHg)
Densité: 1.07 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084427
Numéro CAS: 9002-98-6
UN: 3082
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 52 % Solids
GC ≥98.5 %