N,N-Diethylaniline borane 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Appearance: Clear colorless to amber Liquid
Formule:
C₁₀H₁₈BN Point de fusion: 30…27 °C Densité: 0,92 g/cm³ Point éclair: 63 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013187 Numéro CAS: 13289-97-9 UN: 3148 ADR: 4.3,I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to amber Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5220 to 1.5250 (20°C, 589 nm) |
Titration | ≥96.0 % (Active hydrogen) |