Imprimer
Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
174280050 174280250 174281000
ACRO174280050EA 29.3 EUR
ACRO174280050 ACRO174280250 ACRO174281000
Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Phosphonitrilic chloride trimer
Appearance: White Crystalline powder
Formule: Cl₆N₃P₃
Point de fusion: 111…115 °C
Densité: 1,98 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006474
Numéro CAS: 940-71-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %