Imprimer
Sulphobromophthalein sodium hydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
173400050 173400250
ACRO173400050EA 435 EUR
ACRO173400050 ACRO173400250
Sulphobromophthalein sodium hydrate
Sulphobromophthalein sodium hydrate
Appearance: White to off-white to grey Powder
Formule: C₂₀H₈Br₄Na₂O₁₀S₂·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16556312
Numéro CAS: 123359-42-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
HPLC ≥95 %
UV Lambda max 575 to 581 nm (c=10 mg/l, 0.1N NaOH)