Imprimer

4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 3-Methoxytyramine·HCl, 3-O-Methyldopamine hydrochloride

172850010 172851000
ACRO172850010EA 381 EUR
ACRO172850010 ACRO172851000
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride

Appearance: Light beige Crystalline powder

Formule: C₉H₁₄ClNO₂
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012902
Numéro CAS: 1477-68-5

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR