Dichloromethylenedimethyliminium chloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Phosgene-iminium Chloride, Dichloromethylenedimethylammonium Chloride
Appearance: White to light yellow Powder or crystals
Formule:
C₃H₆Cl₃N Point de fusion: 181…185 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011870 Numéro CAS: 33842-02-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |