Imprimer
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): AI-4-88
167950050 167950100
ACRO167950050EA 94.1 EUR
ACRO167950050 ACRO167950100
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Appearance: Yellow to brown Powder
Formule: C₁₂H₉N₃
Point de fusion: 220…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005586
Numéro CAS: 1137-68-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
HPLC ≥98.5 %