Imprimer
4-Piperidone monohydrate hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4-Piperidinediol Hydrochloride, 4,4-Dihydroxypiperidine Hydrochloride, 4-Ketopiperidine Monohydrate Hydrochloride, 4-Piperidinone monohydrate hydrochloride, Piperidin-4-one hydrate hydrochloride, 4-Azacyclohexanone Monohydrate Hydrochloride
166190500 166192500
ACRO166190500EA 149 EUR
ACRO166190500 ACRO166192500
4-Piperidone monohydrate hydrochloride 98%
4-Piperidone monohydrate hydrochloride
CAS No.: 40064-34-4
Formule: C₅H₉NO·xHCl·yH₂O
Poids moléculaire: 99.13 g/mol (free base)
Point de fusion: 89…99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012776
Numéro CAS: 40064-34-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 99 °C
Water 10.5 to 13 %
TLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On anhydrous substance)