Imprimer
(±)-Méthacrylate de 2,3-époxypropyle 97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
165891000 165895000 165890025
ACRO165891000EA 52.2 EUR
ACRO165891000 ACRO165895000 ACRO165890025
(±)-Méthacrylate de 2,3-époxypropyle 97% stabilisé
(±)-Méthacrylate de 2,3-époxypropyle
Formule: C₇H₁₀O₃
Point d'ébullition: 189 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1,07 g/cm³
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005137
Numéro CAS: 106-91-2
UN: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 50 to 150 ppm MEHQ
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water)