Nitrite de isopentyle (mélange d'isomères) 97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isoamyl nitrite
Formule:
C₅H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 96…99 °C (760 mmHg) Densité: 0,87 g/cm³ Point éclair: 10 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002057 Numéro CAS: 110-46-3 UN: 1113 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3850 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | 0.2 % Sodium carbonate |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |