Imprimer
7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonic acid tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
163961000 163965000 163960025
ACRO163961000EA 64.2 EUR
ACRO163961000 ACRO163965000 ACRO163960025
7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonic acid tech.
7-Amino-1,3-naphthalenedisulphonic acid
Appearance: Off-white to green-beige to light brown Powder or needles
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₆S₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003991
Numéro CAS: 86-65-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to green-beige to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥60 % (As is)
Water ≤0.5 %
GC ≥96.0 %