Imprimer
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,6-Pyridinedicarboxylicacidchloride, 2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
162130050 162130250 162131000
ACRO162130050EA 75.9 EUR
ACRO162130050 ACRO162130250 ACRO162131000
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
CAS No.: 3739-94-4
Formule: C₇H₃Cl₂NO₂
Poids moléculaire: 204.006 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006289
Numéro CAS: 3739-94-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %