Imprimer
2-(2-Pipéridinyl)éthanol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
157611000 157615000 157610050
ACRO157611000EA 324 EUR
ACRO157611000 ACRO157615000 ACRO157610050
2-(2-Pipéridinyl)éthanol 95%
2-(2-Pipéridinyl)éthanol
Appearance: White to light yellow Low melting crystalline solid
Formule: C₇H₁₅NO
Point d'ébullition: 234 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 38…43 °C
Densité: 1,01 g/cm³
Point éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005989
Numéro CAS: 1484-84-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥94 %