Imprimer
Tris(2-butoxyethyl)phosphate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tris(2-butoxyethyl) phosphate, Phosphoric Acid Tris(2-butoxyethyl) Ester
157240050 157241000 157245000
ACRO157240050EA 31.1 EUR
ACRO157240050 ACRO157241000 ACRO157245000
Tris(2-butoxyethyl)phosphate 95%
Tris(2-butoxyethyl)phosphate
CAS No.: 78-51-3
Formule: C₁₈H₃₉O₇P
Poids moléculaire: 398.48 g/mol
Point d'ébullition: 215…228 °C (4 mmHg)
Densité: 1 g/cm³
Point éclair: 132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009456
Numéro CAS: 78-51-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure