2-(4-Aminophenyl)ethylamine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(2-Aminoethyl)aniline, 1-Amino-2-(4-aminophenyl)ethane, 4-Aminophenethylamine
Appearance: Clear light yellow to brown-yellow Viscous liquid
Formule:
C₈H₁₂N₂ Point d'ébullition: 103 °C (,3 mmHg) Point de fusion: 28 °C Densité: 1,057 g/cm³ Point éclair: >112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008194 Numéro CAS: 13472-00-9 UN: 3259 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorlesss to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5890 to 1.5930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |