Quinoline-N-oxide hydrate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Quinoline 1-oxide hydrate
CAS No.: 1613-37-2
Formule:
C₉H₇NO·xH₂O Point de fusion: 48…53 °C Point éclair: >112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149472 Numéro CAS: 198878-42-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Ochre to brown Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 53 °C |
Water | ≤22.5 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (On dry substance) |