Imprimer
Acid green 1, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Naphthol Green B, Iron, tris(5,6-dihydro-5,6-dioxo-2-naphthalenesulphonic acid 5-oximato)-,trisodium salt
152930250 152931000 152935000
ACRO152930250EA 40.1 EUR
ACRO152930250 ACRO152931000 ACRO152935000
Acid green 1, pur
Acid green 1
CAS No.: 19381-50-1
Formule: C₃₀H₁₈FeN₃O₁₅S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003886
Numéro CAS: 19381-50-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies