1,3-Diphenylisobenzofuran 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Appearance: Yellow to green Crystalline solid or needles
Formule:
C₂₀H₁₄O Point de fusion: 129…133 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005931 Numéro CAS: 5471-63-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to green Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 128 to 137 °C |
GC | ≥96.0 % |
pH | 3.6 to 4.0 (0.5 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |