Imprimer
L-Tyrosine methyl ester 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Tyr-OMe
140650250 140650050
ACRO140650250EA 153 EUR
ACRO140650250 ACRO140650050
L-Tyrosine methyl ester 98%
L-Tyrosine methyl ester
CAS No.: 1080-06-4
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Poids moléculaire: 195.22 g/mol
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002392
Numéro CAS: 1080-06-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Appearance of solution (5% soln. in methanol) Clear to slightly hazy
Specific optical rotation +23° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2.4, CH3OH)