Nɑ-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
TAME, Nα-Tosyl-L-arginine Methyl Ester HCl, Nɑ-p-Toluenesulphonyl-L-arginine Methyl Ester Hydrochloride, Tos-Arg-OMe.HCl, Nɑ-4-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride
CAS No.: 1784-03-8
Formule:
C₁₄H₂₂N₄O₄S·HCl Point de fusion: 146…149 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012578 Numéro CAS: 1784-03-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 146 to 149 °C |
Titration with NaOH | 98.0 to 102.0 % |