cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 1469-48-3
Formule:
C₈H₉NO₂ Point de fusion: 131…138 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005880 Numéro CAS: 1469-48-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to light beige to light brown Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 131 to 138 °C |
Titration with NaOH | ≥95 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |