Imprimer
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
134780100 134780010
ACRO134780100EA 153 EUR
ACRO134780100 ACRO134780010
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
CAS No.: 3900-45-6
Formule: C₁₃H₁₂O₂
Point de fusion: 108…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021643
Numéro CAS: 3900-45-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
GC ≥97.5 %