Rutin hydrate 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 153-18-4
Formule:
C₂₇H₃₀O₁₆ Point de fusion: 195 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006830 Numéro CAS: 207671-50-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to yellow-green to straw yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 5.0 % to 9.0 % (500 mg, 105°C, 3 h) |
Ash | ≤0.5 % |
Titration with NaOH | 97.0 to 102.0 % (On dry basis) |