Imprimer
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyridyl-3-acetic acid hydrochloride, 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
131960025 131960250
ACRO131960025EA 69.6 EUR
ACRO131960025 ACRO131960250
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 98%
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
CAS No.: 6419-36-9
Formule: C₇H₈ClNO₂
Point de fusion: 160…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012819
Numéro CAS: 6419-36-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -35° to -45° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)