Imprimer
Acide 2-pyridinylacétique chlorhydrate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid HCl
131950050 131950250
ACRO131950050EA 81.8 EUR
ACRO131950050 ACRO131950250
Acide 2-pyridinylacétique chlorhydrate 99%
Acide 2-pyridinylacétique chlorhydrate
Appearance: White to beige Crystalline powder or crystals
Formule: C₇H₇NO₂
Poids moléculaire: 173.60 g/mol
Point de fusion: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012812
Numéro CAS: 16179-97-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %