Imprimer
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): L-Methyl phenylalanate hydrochloride, H-Phe-OMe·HCl
130320100 130320500
ACRO130320100EA 78.3 EUR
ACRO130320100 ACRO130320500
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
CAS No.: 7524-50-7
Formule: C₁₀H₁₄ClNO₂
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012489
Numéro CAS: 7524-50-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 160 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation +37° to +39° (20 °C, 589 nm) (c=2, C2H5OH)